Tehokas, mikroprosessoriohjattu ja monikäyttöinen tasoravistelija, jossa voi käyttää pyöritystä, edestakaista liikettä ja ravistusta. Ravistelijassa on luotettava suoravetomoottori, ja siinä voi käyttää jopa 8 kg:n kuormia. Ravistelijassa voi sekoittaa kolveissa, dekanttereissa, petrimaljoissa tai muissa laboratorioastioissa olevia aineita. PSU-20i on helppokäyttöinen, sillä useista segmenteistä koostuvat ohjelmat voi ohjelmoida vaivattomasti painikkeilla ja 2-rivisellä LCD-tilanäytöllä.
- Sekoitustoiminnot: pyöritys, edestakainen liike ja värähtely. Jatkuva tai ajastettu toiminta (1 minuutista 96 tuntiin) tai erilaiset yhdistelmät, jotka varmistavat optimaalisen sekoituksen ja tarkkaan toistettavat olosuhteet
- Saatavana vaihdettavia alustoja, kuten monitasoinen alusta
- Pyörivän ja edestakaisen liikkeen nopeus: 20...250 r/min
- Edestakainen liike: kääntökulma 30...360°
- Värähtely: kääntökulma 0...5°, ohjelmoitavissa 0...5 sekunnin sarjoina
- Voi käyttää 4...40 °C:ssa inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman alustaa, joka on pakollinen varuste. Lisävarusteena on saatavana laaja valikoima erilaisia alustoja, kuten yleisalusta (säädettävät tangot), matalille astioille soveltuva litteä alusta, pidikkeelliset alustat ja monitasoiset litteät alustat.
Varoitus: *Huomaa, että yllä mainitut alustan mitat koskevat rullatankoalustaa.