Näytteenottimet, nesteille, miniupotussylinterit
Toimittaja: Bürkle
300-0665EA 618 EUR
300-0665
Näytteenottimet, nesteille, miniupotussylinterit
Näytteenottimet Nestenäytteet
Mini immersion cylinder for sampling liquids in narrow places where access is difficult.
  • Irti kierrettävän yläosan ansiosta helppo puhdistaa.
  • Testattu räjähdyssuojavyöhykkeellä 0 käyttöä varten
  • Räjähdysluokat IIA ja IIB
Can also be used in curved dipping tubes and barrels with narrow openings.
Tilaustiedot: Tilaa samalla sopiva laskukaapeli.