Pipette filler
Toimittaja: Kartell
Kartell
KART198EA 89.3 EUR
KART198
Pipette filler
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät
Pipette filler with plunger, will handle pipettes up to 10 ml.
  • Comfortable grip
  • Simply press plunger and release to fill pipette
  • Knurled cap adjusts the plunger stroke for repeating pre-set volume
  • Rubber chuck will hold pipette securely and safely
  • Graduations on the body
  • Moulded in yellow ABS