Tarrat, etiketit sinetöintiin, seal-it
Toimittaja: Bürkle
seal-it
331-0058EA 266 EUR
331-0058
Tarrat, etiketit sinetöintiin, seal-it
Etiketit, tarrat
Näytejäämiä voidaan säilyttää myöhempien näytteiden vertailunäytteiksi. Ainoastaan selvästi merkityt ja sinetöidyt säilytysastiat takaavat, että säilytettävä näyte on täysin identtinen alkuperäisen näytteen kanssa. Usein astioita ei kuitenkaan voida sinetöidä, ellei niissä ole kiinnitysreikiä. seal-it ratkaisee tämän ongelman. Itsekiinnittyvä seal-it-
tarra tarttuu kaikkiin tavallisiin astioihin. Sen luja liimapinta takaa, ettei sitä voi irrottaa. seal-it-tarralla suljettua astiaa ei voi avata rikkomatta tarraa. Lisäksi seal-it-tarroissa on ristikkäisrei'itykset, jotka repeytyvät, jos tarraan yritetään kajota. seal-it sulkee turvallisesti pullot, erilaiset näytepussit ja säkit, kirjekuoret jne.
  • Numerointi selkeyttää tunnistusta
  • Mukana myös samannumeroiset kontrollitarrat dokumentointia varten
  • Tarroissa on repeytyvät rei'itykset
  • Merkintä onnistuu kaikilla tavallisilla kirjoitusvälineillä
  • Alumiinifolion ansiosta seal-it sopii kaikenmuotoisiin astioihin