Stirrers, propeller, with two paddles
Toimittaja: Bochem
BOCH9704EA 38.7 EUR
BOCH9704 441-1908 BOCH9705
Stirrers, propeller, with two paddles
Sekoittajat Sekoitusmoottorit Sekoitustyökalut
Propeller stirrer made of stainless steel with two fixed paddles.
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Radial flow