Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Toimittaja: Bochem
BOCH9611EA 140 EUR
BOCH9611 BOCH9612 BOCH9610
Overhead stirrer tools, anchor stirrers
Sekoittajat Sekoitusmoottorit Sekoitustyökalut
Anchor stirrers made of stainless steel.
  • Ideal for stirring liquids at low speeds
  • Suitable for stirring high viscous medium
  • Creates radial flow