α,2-Dibromitolueeni ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
A11285.09EA
126
EUR
A11285.09
A11285.30
A11285.18
α,2-Dibromitolueeni ≥98%
α,2-Dibromitolueeni
Purity: 98%
CAS No.: 3433-80-5
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Refractive Index: 1.6190
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 127-129°/19mm
Beilstein Reference: 971015
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000173
Kaava:
C₇H₆Br₂ MW: 249,93 g/mol Kiehumispiste: 127…129 °C (19 mmHg) Sulamispiste: 29…32 °C Tiheys: 1,881 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00000173 CAS-numero: 3433-80-5 EINECS: 222-334-8 UN: 1759 ADR: 8,II |