(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43872.0010 8.43872.0005
8.43872.0010EA 103 EUR
8.43872.0010 8.43872.0005
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Kaava: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00060353
CAS-numero: 452-14-2
Order Now
Testitulosten erittely
Molar Mass 184.16 g/mol