2-Bromi-α,α,α-trifluoritolueeni
Toimittaja: Molekula
|
Vaara
|
MOLE15872180-100GEA
0
EUR
MOLE15872180-100G
2-Bromi-α,α,α-trifluoritolueeni
2-Bromi-α,α,α-trifluoritolueeni
Kaava:
C₇H₄BrF₃ MW: 225,01 g/mol Kiehumispiste: 167 °C (1013 hPa) Tiheys: 1,651 g/cm³ (30 °C) |
MDL numero:
MFCD00000373 CAS-numero: 392-83-6 EINECS: 206-879-9 UN: 1993 ADR: 3,III |