Asetonitriili ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Syaanimetaani
84533.550EA 0 EUR
84533.550 84533.460 84533.950
Asetonitriili ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Asetonitriili
Kaava: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kiehumispiste: 81,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –45,7 °C
Tiheys: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 5 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %