α-Bromo-3-nitrotoluene
Toimittaja: Molekula
MOLEM21918054EA 61.8 EUR
MOLEM21918054
α-Bromo-3-nitrotoluene
α-Bromo-3-nitrotoluene
Kaava: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Kiehumispiste: 115…118 °C (0,8 mmHg)
Sulamispiste: 59…60 °C
MDL numero: MFCD00007271
CAS-numero: 3958-57-4
EINECS: 223-557-3
UN: 3261
ADR: 8,II