Kanyyli, perifeerinen IV-kanyyli, BD Angiocath™
Toimittaja: BD Medical
BDAM382268UKEA 843 EUR
BDAM382268UK BDAM381112 BDAM381123 BDAM381134 BDAM382268 BDAM381157 BDAM381147 BDAM382258 BDAM382259 BDAM381137 BDAM381164 BDAM381154 BDAM382287 BDAM381144 BDAM382277
Kanyyli, perifeerinen IV-kanyyli, BD Angiocath™
Neulat
Kanyylit on valmistettu röntgensäteitä läpäisemättömästä FEP-polymeerista. Lämpövalettu viiste takaa erinomaiset penetraatio-ominaisuudet.
  • Kolmiviisteinen neula, ei sisällä lateksia
  • Kirkas, välähtävä kammio
  • Luer slip- ja Luer lock -yhteensopiva
Ensure excellent penetration properties.