Bentsyyliasetoni ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22777.30EA 81.4 EUR
B22777.30 B22777.0B
Bentsyyliasetoni ≥98%
Bentsyyliasetoni
Purity: 98%
CAS No.: 2550-26-7
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5122
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 1907123
MDL No.: MFCD00008790
Kaava: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
MW: 148,2 g/mol
Kiehumispiste: 235…237 °C
Sulamispiste: –13 °C
Tiheys: 0,988
Leimahduspiste: 105 °C (221 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008790
CAS-numero: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4