Asetofenoni
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Varoitus
PROOMM0237.01EA 921 EUR
PROOMM0237.01
Asetofenoni
Asetofenoni
Kaava: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Kiehumispiste: 201,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 20 °C
Tiheys: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008724
CAS-numero: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074