Etyyliasetaatti ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84532.950EA 0 EUR
84532.950 84532.460 84532.550
Etyyliasetaatti ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Etyyliasetaatti
Kaava: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 77,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –83 °C
Tiheys: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009171
CAS-numero: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Water Max. 0.02 %