4-Kloori-3-nitrotolueeni
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11456900EA 66.2 EUR
EHERC11456900
4-Kloori-3-nitrotolueeni
4-Kloori-3-nitrotolueeni
Kaava: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Kiehumispiste: 262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 7 °C
Tiheys: 1,297 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007085
CAS-numero: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN: 2433
ADR: 6.1,III