Sienet, VertiKlean®
Toimittaja: Contec
VertiKlean®
115-0179EA 191 EUR
115-0179 CONTVKST0003
Sienet, VertiKlean®
Pyyhkeet, liinat ja sienet Sienet
VertiKlean on kertakäyttöinen laboratoriosieni. Se on valmistettu Polynit-materiaalilla päällystetystä puhtaasta polyesterivaahtomuovista. Sieni on leikattu laserilla, joten sen reunat ovat tiiviit. Se on tarkoitettu yleiseen puhdistukseen ja pyyhkimiseen, mutta se soveltuu myös erinomaisesti laboratoriokäyttöön.
  • Polyesterivaahdolla on erinomainen imukyky, ja Polynit-materiaali kestää hyvin hankausta
  • Autoklavoitava