Puhdastilan pyyhkeet, StatZorb®
Toimittaja: Contec
StatZorb®
115-3035EA 2760 EUR
115-3035
Puhdastilan pyyhkeet, StatZorb®
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdastilan pyyhkeet Kuivat puhdastilan pyyhkeet
StatZorb-pyyhe on valmistettu polyesterista, johon on lisätty erityiseen ruudukkomalliin kudottuja sähköjohtavia kuituja. Tämä vähentää 'kuumia pisteitä'.
  • Vähän hiukkasia ja uuttuvia aineita
  • Kestää hankausta ja kemikaaleja
  • Lämpösaumatut reunat
  • Soveltuvat ihanteellisesti herkkien elektroniikkaosien pyyhkimiseen ja yleiseen puhdistamiseen staattisille purkauksille herkillä alueilla
Pyyhkeen kummallakin puolella on samanlaiset antistaattiset ominaisuudet. Pinnan resistiivisyys on 4,3×10⁷. Staattisen varauksen häviämisaika on alle 1,5 s.
The wipes are laundered and packed in an ISO Class 4 cleanroom for very low levels of particles and fibres. The wipe are ideal for the dry wiping of sensitive electronic components and general cleaning in ESD-sensitive areas. They are also suitable for use in disc drive or MR head manufacturing.
Suitable for use in ISO cleanroom Class 3 to 5 environments.