Pipetit, mittapipetit, PP, läpinäkyvä
Toimittaja: Bürkle
BURK7550-0010EA 24.8 EUR
BURK7550-0010
Pipetit, mittapipetit, PP, läpinäkyvä
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
PP, transparent.
  • For training purposes, in industrial labs, during field research and applications where pipettes made of glass cannot be used, example in the fluorine and silicate chemistry
  • Blue, permanently coloured graduation and labelling