Puristimet, kolmikulmaiset
Toimittaja: Bochem
BOCH5656EA 40 EUR
BOCH5656 BOCH5655
Puristimet, kolmikulmaiset
Kourat Kaksoismuhvit
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions