Vastaventtiilit, joissa kapenevat tulo-/lähtöliitännät
Toimittaja: Bürkle
LaboPlast®
229-0135EA 5.2 EUR
229-0135 229-0134 BURK8714-1006 BURK8714-1010 229-0137 229-0136
Vastaventtiilit, joissa kapenevat tulo-/lähtöliitännät
Venttiilit Vastaventtiilit
Läpinäkyvät PP-pidätysventtiilit, joissa on kohokuvioitu suuntanuoli tai painettu mustalla. Kapenevilla päillä. Erilaisia käyttötarkoituksia.
  • Kestää enintään 4 baarin painetta
  • Käyttölämpötila enintään +40 °C
  • Mukana PP-palloventtiili