Pentyylibentseeni
EHERC10246000EA 0 EUR
EHERC10246000
Pentyylibentseeni
Pentyylibentseeni
Kaava: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Kiehumispiste: 205 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –1 °C
Tiheys: 0,8594 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009502
CAS-numero: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00604