meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L04956.14EA 137 EUR
L04956.14 L04956.06
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Kaava: C₁₄H₁₂Br₂
MW: 340,07
Sulamispiste: ∼ 241 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000137
CAS-numero: 13440-24-9
EINECS: 227-324-7
ADR: 8,III