Benzoin 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO105511000EA 24.5 EUR
ACRO105511000 ACRO105515000 ACRO105510025
Benzoin 98%
Benzoin
Kaava: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Kiehumispiste: 194 °C (12 mmHg)
Sulamispiste: 133…137 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004496
CAS-numero: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 137 °C
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥97.5 %