(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 99%, ee 98%, ChiPros®
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
L20079.03EA
166
EUR
L20079.03
L20079.06
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Kaava:
C₈H₁₀BrN MW: 200,08 g/mol Kiehumispiste: 140…145 °C (30 mmHg) Sulamispiste: –25 °C (neat) Tiheys: 1,371 Leimahduspiste: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00025548 CAS-numero: 45791-36-4 EINECS: 256-245-0 ADR: 8,III |