8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10010219-50EA 264 EUR
CAYM10010219-50 CAYM10010219-10 CAYM10010219-5
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Kaava: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299,35 g/mol
MDL numero: MFCD00003998
CAS-numero: 82-76-8
EINECS: 201-438-7