Sorbiinihappo
Varoitus
EDQMS0950000EA 282 EUR
EDQMS0950000
Sorbiinihappo
Sorbiinihappo
Kaava: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
MW: 112,13 g/mol
Kiehumispiste: 228 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 132…135 °C
Tiheys: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 127 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002703
CAS-numero: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 12,08869
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/27/2302927.jpg