Puhdastilan maski, kasvosuoja, Kimtech™ M3
Toimittaja: Kimberly-Clark
113-8143EA 264 EUR
113-8143 113-8144
Puhdastilan maski, kasvosuoja, Kimtech™ M3
Maskit Puhdastilamaskit
Vekattujen kasvosuojaimien testattu hiukkassuodatus estää kontaminaatiot.
  • Lämpösidostekniikalla valmistettu sisäkerros on hengittävä ja miellyttävä käyttää
  • Ei sisällä lateksia tai silikonia, pienempi toksiinien aiheuttamien reaktioiden riski (esim. ihoärsytys)
  • Koteloitu nenäsilta lisää käyttömukavuutta ja ehkäisee altistumista
  • Ulkokerros vähänukkaista huokoista polyeteeniä
  • Hiukkassuodatuksen teho >96,9 %
Pakkaus: Kaksinkertainen pakkaus puhdastilakäyttöä varten.