2,3-Dimetyylaniliini syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: 2,3-Ksylidiini
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21222.0250EA 42.9 EUR
8.21222.0250 8.21222.9999 8.21222.0005
2,3-Dimetyylaniliini syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimetyylaniliini
Kaava: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kiehumispiste: 222 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –15 °C
Tiheys: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007732
CAS-numero: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 2 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 224 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (25 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 2.7 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 545 °C