  • Kriteerit
    • In Stock (5)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Cytology Funnels"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/75/20236875.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  SIMPORT SCIENTIFIC
Kuvaus:   These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Toimittaja:  SIMPORT SCIENTIFIC
Kuvaus:   CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide while sup...
UOM:  1 * 48 Items
Toimittaja:  SIMPORT SCIENTIFIC
Kuvaus:   The CytoSep™ funnel chambers for the Hettich Cyto-System optimise laboratory throughput with multiple funnel options in 2, 3, or 4 funnels per slide. ...
Toimittaja:  SIMPORT SCIENTIFIC
Kuvaus:   Cytology funnels, CytoSep™
Toimittaja:  SIMPORT SCIENTIFIC
Kuvaus:   The CytoSep™ MEGA funnel provides an easy, efficient and cost effective method of producing high quality thin layer slide preparations. It eliminates ...
UOM:  1 * 480 Items
Toimittaja:  SIMPORT SCIENTIFIC
Kuvaus:   Cytology funnel for SAKURA Cyto-Tek® centrifuge.
UOM:  1 * 200 Items
Toimittaja:  THARMAC GMBH
Kuvaus:   Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 7  / 7