Vesihauteet ja termostaattihauteet, ruostumatonta terästä, Optima™
Toimittaja: Grant
Optima™
462-0340EA 2620 EUR
462-0340 462-0341 461-0728 461-0727 461-0726 462-0336 462-0337 462-0338 462-0339 461-0729 461-0731 461-0730 461-0724 461-0734 461-0723 461-0722 461-0733 461-0700 461-0732 461-0721
Vesihauteet ja termostaattihauteet, ruostumatonta terästä, Optima™
Hauteet Vesihauteet, sekoittavat
Grant Optima™ -tuotesarja koostuu termostaateista, jotka on yhdistetty ensiluokkaisiin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin hauteisiin (tyhjennyshana 12, 18, 26 ja 38 litran säiliöissä). Sekoitettu kierto hauteen sisällä takaa erinomaisen lämpötilavakauden ja lämpötilan yhdenmukaisuuden. Kun toimintalämpötila on ympäristön lämpötilaa alhaisempi, laitteita voi käyttää myös lisävarusteena saatavien C1G- ja C2G-uppojäähdyttimien kanssa.
  • T100:n lämpötila-alue: ympäristön lämpötila +5...100 °C. Asetus alue 0...100 °C (ympäristön lämpötilaa kylmempi toimintalämpötila vaatii lisävarustejäähdyttimen)
  • TC120:n lämpötila-alue: ympäristön lämpötila +5...120 °C. Asetus alue -20...+120 °C (ympäristön lämpötilaa kylmempi toimintalämpötila vaatii lisävarustejäähdyttimen)
  • Pumppu ulkoista nestekiertoa varten, kuuluvat ja näkyvät hälytykset sekä säädettävä ylikuumenemisen katkaisuraja (vain TC120)
  • Vähintään 12 litran malleissa on kaksiasentoinen kiinnityslevy, jonka avulla Optima™-termostaatin voi asentaa säiliön päälle kahteen eri suuntaan, mikä auttaa säästämään työpöytätilaa
  • Stabiilius ±0,05 °C, kun lämpötila on 70 °C
Yleiskäyttöiset termostaatit T100 ja TC120: Digitaalisella mikroprosessorilla ohjattavissa T100- ja TC120-termostaateissa on helppokäyttöinen kiertosäädin sekä kaksi toimintopainiketta lämpötilan nopeaa asettamista ja valikoissa siirtymistä varten. Laitteissa on kirkas, helposti katseltava neljänumeroinen näyttö, kolme ohjelmoitavaa lämpötilan esiasetusta, nesteen loppumisen suojaus, kiinteä ylilämpösuoja, näyttöhälytys, ajastin ja kalibrointitoiminto, joka pitää tarkkuuden ihanteellisena.
Erikoistermostaatit TX150 ja TXF200:
TX150- ja TXF200-termostaateissa on QVGA TFT -värinäyttö, jossa näkyvät todellinen ja asetettu lämpötila sekä selkeät tilakuvakkeet. QVGA TFT -näytön sekä helppokäyttöisten valinta- ja toimintapainikkeiden avulla valikkojärjestelmää voi selata helposti ja nopeasti. Molemmissa laitteissa on RS232- ja USB-liitännät, ja ne voi ohjelmoida tietokoneella Grantin monipuolisen Labwise™-ohjelmiston avulla (lisävaruste). Muita ominaisuuksia ovat ajastin, säädettävä ylilämpötilan katkaisu, ohjelmoitavat korkean ja matalan lämpötilan hälytykset. TX150-mallissa voi tallentaa yhden ohjelman, jossa on 30 osaa. TXF200-mallin voi ohjelmoida myös käyttöliittymän kautta, ja siihen voi tallentaa kymmenen 100-osaista ohjelmaa. Ohjelmoinnilla voi asettaa tavoitelämpötilan ja valita ajan tavoitelämpötilan saavuttamiseksi tai lämpötilan lisäysnopeuden; lisäksi siinä on ylimääräinen ohjelmoitava rele liitännäislaitteiden tai jäähdytysyksiköiden käynnistyksen ja sammutuksen ohjausta varten.
TX150:n lämpötila-alue: ympäristön lämpötila 5...150 °C. Määritettävä alue −50...+150 °C (ympäristön lämpötilaa kylmempi toimintalämpötila vaatii lisävarustejäähdyttimen)
TXF200:n lämpötila-alue: ympäristön lämpötila 5...200 °C. Määritettävä alue −50...+200 °C (ympäristön lämpötilaa kylmempi toimintalämpötila vaatii lisävarustejäähdyttimen)
Stabiilius ±0,01 °C, kun lämpötila on 70 °C
Pistoke ulkoiselle PT1000-lämpötila-anturille
Poikkeaman säätö takaa lämpötilan tasalaatuisuuden
Käyttäjän suorittama sisäisten ja ulkoisten anturien viisipistekalibrointi
Pumpun maksimikapasiteetit:
TC120 16 L/min, 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar, säädettävä nopeus
Toimitustiedot: Termostaatti hauteiden mukana toimitetaan termostaatti, säiliöt ja kiinnitettävä siltalevy, muttei kantta. Kannen käyttöä suositellaan, kun nesteen lämpötila on yli 60 °C. Kansi on tilattava erikseen. Lisätietoja saa VWR:ltä.
Varoitus: *RT = ympäristön lämpötila
** Lämpötila-alueen voi laajentaa 0 °C:een lisävarusteena saatavalla Grant C1G -jäähdyttimellä. Tuotenumero 473-4100
*** Lämpötila-alueen voi laajentaa –15 °C:een lisävarusteena saatavalla Grant C2G -jäähdyttimellä. Tuotenumero 473-4101