Vedenpuhdistusjärjestelmä, Elix® Advantage
Toimittaja: Merck
Elix® Advantage
171-0606EA 8370 EUR
171-0606 171-0639 171-0604 171-0626 171-0638 171-0635 171-0647 171-0603 171-0636 171-0955 171-0633 171-0611 171-0600 171-0634 171-0601 171-0598 171-0631 171-0632 171-0643 171-0596 171-0597 171-0595
Vedenpuhdistusjärjestelmä, Elix® Advantage
Vedenpuhdistusjärjestelmät Puhtaan ja ultrapuhtaan veden järjestelmät
Elix® Advantage tuottaa puhdasta vettä tasaisesti ja luotettavasti juomakelpoisesta vesijohtovedestä (70 L päivässä). Tuotettu vesi soveltuu ihanteellisesti tyypin I Milli-Q®-vesijärjestelmiin. Elix® Advantage -vesijärjestelmässä yhdistyvät elektrodeionisaatiotekniikka (EDI) sekä seuraavat lisäpuhdistustekniikat: Progard-esikäsittelypatruuna, edistynyt käänteisosmoosi ja lisävarusteena saatava 254 nm UV-lamppu. Tuottaa vesijohtovedestä tyypin II puhdistettua vettä.
  • Tasainen veden laatu, optimaaliset käyttökustannukset
  • Poikkeuksellisen ergonominen malli, mukana E-POD®-yksiköt helppoon ja kätevään veden syöttöön
  • Yksikön päänäytössä näkyvät järjestelmätiedot (veden laadun tiedot, järjestelmän tila, säiliön nestetaso, huoltoviestit ja veden annostelutiedot)
  • Tietoja voi tarkastella tietokoneella
  • Helppo huoltaa: automaattiset itsepuhdistustoiminnot; edistynyt varoitustoiminto varoittaa, kun esikäsittelypakkaus on vaihdettava; yksikkö rekisteröi käsittelypakkauksen jäljittämistä varten, mikä estää vääränlaisten pakkaustyyppien käytön.
  • Lisävarusteena saatava UV-lamppu
Järjestelmä tuottaa paineistettua ja bakteeritonta puhdasta vettä E-POD® (Elix Point-of-Delivery) -yksikköjen avulla. Yhtä järjestelmää kohti voi käyttää enintään kolmea E-POD-yksikköä, jotka voi sijoittaa sopiviin paikkoihin laboratoriossa helppoa ja joustavaa veden syöttöä varten.
Pienikokoinen vedentuottoyksikkö mahtuu ahtaisiinkin laboratorioihin, ja sen voi asentaa seinälle tai käsienpesualtaan alle, mikä säästää arvokasta työtasotilaa. Järjestelmä koostuu moduuleista, ja se on helppo mukauttaa laboratorion tarpeisiin.
Sertifikaatit: Elix® Advantage -järjestelmä täyttää tai ylittää standardien ISO® 3696 (luokan 2 vesi) ja ASTM® D1193 vaatimukset (tyypin II resistiivisyys ja TOC-tiedot, taulukko I) sekä Yhdysvaltojen, Euroopan ja Japanin puhdasta vettä koskevan farmakopean vaatimukset.
Tilaustiedot: Tilaa laitteiston lisäksi lisäksi sopiva säiliö sekä Progard S2 -esikäsittelypakkaus ja ilmaussuodatin (171-0590).