6-Aminokinoliini
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLEM48335176EA 175 EUR
MOLEM48335176
6-Aminokinoliini
6-Aminokinoliini
Kaava: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kiehumispiste: 376 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 116…117 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006803
CAS-numero: 580-15-4
EINECS: 209-453-0