MediLine-laboratoriojääkaappi, TC 02 -ohjaus
Toimittaja: Liebherr
LIEBLGKV6410EA 0 EUR
LIEBLGKV6410 LIEBLGKV5710
MediLine-laboratoriojääkaappi, TC 02 -ohjaus
Tämän sarjan MediLine-laboratoriojääkaapeissa on TC 02 -ohjaus. Elektroniikkapiiriin perustuva ohjain on asennettu jääkaapin etupaneelin taakse tai PVC-laatikkoon jääkaapin takapuolelle, ja siihen kuuluvat varavirtalähteenä toimiva lyijyakku (12 V / 1,3 Ah), säädin ja elektroniikkapiiri. Lisäksi sen etuosassa on ohjauspaneeli, jossa sijaitsevat painikkeet ja valot. Tämä erikoisominaisuus takaa jääkaapin moitteettoman toiminnan, säätelee sisälämpötilaa ja varoittaa käyttäjää toimintahäiriöistä.
  • Säätelee lämpötilaa
  • Tallentaa kolme lämpötilahälytystä sekä niiden päiväykset ja kestot
  • Varoittaa auki jääneestä ovesta
Lämpötila-alue: 0...+15 °C