5-Nitroquinoline
Toimittaja: Molekula
MOLE26220752-5GEA 0 EUR
MOLE26220752-5G
5-Nitroquinoline
5-Nitroquinoline
Kaava: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Kiehumispiste: 323 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 71 °C
MDL numero: MFCD00006790
CAS-numero: 607-34-1
EINECS: 210-134-3