8-kinolinoli
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLEM18897213EA 178 EUR
MOLEM18897213
8-kinolinoli
8-kinolinoli
Kaava: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Kiehumispiste: 267 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 71,2 °C
Tiheys: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006807
CAS-numero: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 13,04869
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/52/770552.jpg