VWR®, Vesihaude elatusaineiden valmistukseen, MX-lämpötilasäädin
Toimittaja: VWR
VWR®
462-0214EA 3570 EUR
462-0214 VWRU89202-924
VWR®, Vesihaude elatusaineiden valmistukseen, MX-lämpötilasäädin
Hauteet Koliformihauteet
Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa hauteessa on helppokäyttöinen MX-lämpötilansäädin, jossa on kolme säätöpainiketta ja näyttökehotteet. Suunniteltu erityisesti mikrobiologisten elatusaineiden valmistukseen. Kemikaalinkestävästä DuraTop™-materiaalista valmistettu ohjainsilta on helppo irrottaa säiliön puhdistamista varten. Hauteessa on kannellinen aukko lisävarusteena saatavan jäähdytyskierukan asennusta varten – ihanteellinen ratkaisu ympäristön lämpötilaa lähellä oleville asetuslämpötiloille.
  • Suurikokoinen EasyView™-LCD-näyttö, joka näyttää hälytys- ja vikakuvakkeet sekä englanninkieliset kehotteet ja valikot
  • Käyttäjän säädettävät lämpötilan ylä- ja alarajat sekä alhaisen nestetason hälytykset
  • Yksinopeuksinen painepumppu
  • Sisäinen pumpun ja lämmityskierukan suojaus
  • Yksipistekalibrointi
Täyttävät DIN 12876-1 standardin suojausluokituksen I vaatimukset.
Pumpun maksimikapasiteetit:
11,9 L/min, 120 mbar.
*RT = ympäristön lämpötila
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan saranallinen läpinäkyvä hauteen kansi.