Sykloheksaani 99+% for spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO167740010EA 113 EUR
ACRO167740010 ACRO167745000 ACRO167740025
Sykloheksaani 99+% for spectroscopy
Sykloheksaani
Kaava: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kiehumispiste: 81 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 6,5 °C
Tiheys: 0,77 g/cm³
Leimahduspiste: –18 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003814
CAS-numero: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 %
UV at 210 nm A: ≤1
UV at 220 nm A: ≤0.3
UV at 235 nm A: ≤0.09
UV at 250 nm A: ≤0.02
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g