Sykloheksaani 99.5%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO210570010EA 67.6 EUR
ACRO210570010 ACRO210570025 ACRO210570100
Sykloheksaani 99.5%, Extra Pure
Sykloheksaani
Kaava: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kiehumispiste: 81 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 6,5 °C
Tiheys: 0,77 g/cm³
Leimahduspiste: –18 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003814
CAS-numero: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %