Sykloheksaani 99.8% HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO279590010EA 129 EUR
ACRO279590010 ACRO279590025
Sykloheksaani 99.8% HPLC-analytiikkaan
Sykloheksaani
Kaava: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kiehumispiste: 81 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 6,5 °C
Tiheys: 0,77 g/cm³
Leimahduspiste: –18 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003814
CAS-numero: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.8 %
UV at 200 nm A: ≤0.3
UV at 210 nm A: ≤0.2
UV at 220 nm A: ≤0.1
UV at 230 nm A: ≤0.02
UV at 240 nm A: ≤0.005
UV at 250 nm A: ≤0.005
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.0002 meq/g