Bentsoyyliperoksidi 75% remainder water
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Stabilization: Moistened with water
ACRO211780050EA 39.2 EUR
ACRO211780050 ACRO211781000 ACRO211780010
Bentsoyyliperoksidi 75% remainder water
Bentsoyyliperoksidi
Kaava: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Sulamispiste: 104…106 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003071
CAS-numero: 94-36-0
EINECS: 202-327-6
UN: 3104
ADR: 5.2,
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Moist granular powder
Titration Iodometric 73 to 77 %
Impurity ≤0.25 % Inorganic and organic hydrolizable chloride