Bentsoyyliperoksidi 97% (dry weight) wetted with ca. 25% water
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Stabilization: Moistened with water
L13174.18EA 52.7 EUR
L13174.18 L13174.0B ABCRAB174217.1000 L13174.30
Bentsoyyliperoksidi 97% (dry weight) wetted with ca. 25% water
Bentsoyyliperoksidi
Kaava: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003071
CAS-numero: 94-36-0
EINECS: 202-327-6
UN: 3104
ADR: 5.2,