TRITON™ X-100
Toimittaja: G Bioscienes
Vaara
786-513EA 92.7 EUR
786-513
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Kiehumispiste: ∼200 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 6 °C
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 251 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00132505
CAS-numero: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793