Kaliumhydroksidi 2 mol/l (2 N) vesiliuos
Toimittaja: G Bioscienes
|
Vaara
|
Synonyms:
Kalilipeä
R008EA
72.1
EUR
R008
Kaliumhydroksidi 2 mol/l (2 N) vesiliuos
Kaliumhydroksidi
Kaava:
KOH MW: 56,11 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003553 CAS-numero: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,III |