Bentsoyyliperoksidi stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Stabilization: Moistened with water 25%
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01641.0100EA 20.4 EUR
8.01641.0100 8.01641.0010 8.01641.1000 8.01641.9999 8.01641.9026 8.01641.0250
Bentsoyyliperoksidi stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Bentsoyyliperoksidi
Kaava: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003071
CAS-numero: 94-36-0
EINECS: 202-327-6
UN: 3104
ADR: 5.2,