Brij® 35, jauhe
Toimittaja: Molekula
Synonyms: Brij® L23
MOLE28156962-1KGEA 213 EUR
MOLE28156962-1KG
Brij® 35, jauhe
Brij® 35
Kaava: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
MDL numero: MFCD00080891
CAS-numero: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6