Brij® 35
Toimittaja: Molekula
Varoitus
Synonyms: Brij® L23
MOLE34909650-1KGEA 114 EUR
MOLE34909650-1KG MOLE34909650-100G
Brij® 35
Brij® 35
Kaava: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00080891
CAS-numero: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6