Sykloheksaani ≥99%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
23223.552EA 3090 EUR
23223.552 23223.461 23223.290 23223.368 23223.324
Sykloheksaani ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sykloheksaani
Kaava: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kiehumispiste: 81 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 7 °C
Tiheys: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –18 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003814
CAS-numero: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Boiling point 79 - 81 °C
Density (20/4) 0.778 - 0.779
Free acidity Max. 0.0002 meq/g
Solidification point 5.5 - 6.5 °C
Evaporation residue Max. 50 ppm