Natriumhydroksidi 0.5 M NaOH (0.5N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
35257-6X1LEA 178.89 EUR
35257-6X1L 35257-1L 35257-10L-VP 35257-5L
Natriumhydroksidi 0.5 M NaOH (0.5N) mittaliuos, Fluka™
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: > 100 °C
Tiheys: 1,020 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective