Kloorivetyliuos 6 M HCl (6N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
72033-1LEA 57.1 EUR
72033-1L
Kloorivetyliuos 6 M HCl (6N) mittaliuos, Fluka™
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 5.988 - 6.012 mol/l
Calibrated Against tris
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)